Key Documents
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
특징
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
기술
centrifugation: suitable
용량
(2 x 50 mL conical tubes)
호환성
for use with Rotor A-4-44
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG