Key Documents
ADAPA438420-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022639382 (NA)
파라미터
2,750 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
22 mm
호환성
for use with 90 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 20 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG