항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP149
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL (concentrate (486R-14))
vial of 0.1 mL (concentrate (486R-14-RUO) Research Use Only)
vial of 0.5 mL (concentrate (486R-15))
vial of 1.0 mL (concentrate (486R-16))
vial of 1.0 mL (concentrate (486R-16-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute (486R-17-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-17))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-18))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (486R-18-RUO) Research Use Only)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:25-1:100 (concentrated))
동형
IgG
제어
lymph node, pancreas, (meningioma)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic (
), membranous
일반 설명
품질
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
물리적 형태
제조 메모
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.