추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cloxacillin
형태
crystalline powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/2C19H18ClN3O5S.C16H20N2/c2*1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,14+,17-;/m11./s1
InChI key
COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서