문서
99409
Supelco
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
제품 라인
Selectophore
Quality Level
형태
liquid
구성
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
기타 정보
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서