Key Documents
95379
Supelco
Bismuth nitrate oxide
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
동의어(들):
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Bi(O)NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
분석
71-74% Bi basis (KT)
형태
powder
품질
for spectrophotometric det., Bi
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
응용 분야
general analytical
SMILES string
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChI key
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)