Key Documents
TX1395
Supelco
2,2,4-Trimethylpentane
Practical
동의어(들):
Isooctane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
208-759-1
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
분석
≥95% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
6 %
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
전이 온도
flash point -12 °C
solubility
0.56 mg/L
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Practical
분석 메모
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup