Agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (toluene)
형태
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤3 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
전이 온도
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤285 nm
UV 흡수
λ: 285 nm Amax: ≤1.00
λ: 286 nm Amax: ≤0.70
λ: 288 nm Amax: ≤0.40
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup