Key Documents
P2PLBCC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLBC C 0.5 m2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031623
제품 라인
Pellicon®
Quality Level
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
높이
1.5 cm (0.6 in.)
길이
21 cm (8.3 in.)
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2