주요 문서
MAB858-1P-KC
Sigma-Aldrich
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
항체 형태
purified antibody
Quality Level
클론
133-1H
monoclonal
종 반응성
human, mouse
기술
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
저장 및 안정성
Refrigerator (2–8°C)
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable