Key Documents
ECM670-1
Sigma-Aldrich
QCM Gelatin Invadopodia Assay (Green)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3