Key Documents
CWSS72S01
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
Milligard®
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이
20 in.
너비
2.9 in.
여과 면적
1.4 m2
기질
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany