Key Documents
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
동의어(들):
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
216-653-1
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
전이 온도
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-28 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1