문서
8.43784
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
for synthesis
동의어(들):
Benzyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-559-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
효능
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 96 °C
density
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup