Key Documents
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
동의어(들):
4-Nitrophenyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
212-593-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.244 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame over circleCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2