Key Documents
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-105-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
mp
156-159 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
분석 메모
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable