Key Documents
8.24429
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane
for synthesis
동의어(들):
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane, (+)-DIOP, (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane, (+)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-D-threitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H32O2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
498.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
EC 인덱스 번호:
253-307-9
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
powder
mp
86-89 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
InChI key
VCHDBLPQYJAQSQ-LOYHVIPDSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in benzene): +11.5 - +13.5 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable