Key Documents
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
동의어(들):
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
134.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-632-4
vapor pressure
1.33 hPa ( 13 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
445 °C
효능
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-5.6 % (v/v)
mp
-58 °C
전이 온도
flash point 44 °C
solubility
29.5 mg/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup