주요 문서
8.20175
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol
for synthesis
동의어(들):
2-Bromoethanol, Ethylene bromohydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
208-748-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
bp
56-57 °C/27 hPa
mp
-80 °C
전이 온도
flash point 40 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
2-Bromoethanol for synthesis. CAS 540-51-2, EC Number 208-748-1, molar mass 124.97 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.760 - 1.765Identity (IR)passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup