문서
8.18591
Sigma-Aldrich
Thiourea
for synthesis
동의어(들):
Thiourea, Thiocarbamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
76.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
200-543-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
autoignition temp.
440 °C (Dust)
효능
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
반응 적합성
reagent type: reductant
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubility
137 g/L
density
1.405 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
640 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3