5.05277
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A)
동의어(들):
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A), E)-3-(2,4-dimethoxybenzylidene)-3,4,5,6-tetrahydro-2,3ʹ-bipyridine, DMBX-A, α7 nAChR Agonist, GTS-21, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, GTS-21
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 100 mM
H2O: 100 mM
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].n1cc(ccc1)C2=NCCC\C\2=C/c3c(cc(cc3)OC)OC.[H+].[H+]
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
InChI key
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
α7 nAChR
경고
재구성
기타 정보
Kox, M., et al., 2011. Shock.36, 5.
Rosas-Ballina, M., et al. 2009. Mol. Med.15, 195.
Briggs, A., et al. 1997. Pharmacol. Biochem. Behav.57, 231.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable