124039
Akt Inhibitor X
InSolution, ≥97%
동의어(들):
InSolution Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 4-(2-Chloro-10H-phenoxazin-10-yl)-N,N-diethylbutan-1-amine, HCl, 10-(4ʹ-(N,N-Diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl
분석
≥97% (HPLC)
형태
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1OC3=C(N2CCCCN(CC)CC)C=CC=C3
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Akt
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable