문서
1.09334
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (10 µm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrosorb®
특징
endcapped: no
파라미터
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
기질
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
벌크 밀도
200‑400 kg/m3
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 25000
stability testing (performance): passes test
particle size (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
법적 정보
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable