Key Documents
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
동의어(들):
Anion exchangers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Quality Level
형태
resin
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
기질
PS-DVB
기질 활성군
SAX
입자 크기
300-1100 μm
벌크 밀도
650‑700 kg/m3
분리 기술
anion exchange
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3