06-1328
Anti-Themis Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, chromosome 6 open reading frame 190, chromosome 6 open reading frame 207, protein THEMIS, Thymocyte-expressed molecule involved in selection
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (73% sequence homology)
기술
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Themis(210757)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Themis in 10 µg of mouse thymocyte tissue lysate.
표적 설명
UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) entry describes 5 isoforms produced by alternative splicing: Isoform 1 at 72.780 kDa, Isoform 2 at 69.544 kDa, Isoform 3 at 68.293 kDa, Isoform 4 at 59.082 kDa, and Isoform 5 at 30.040 kDa
분석 메모
Mouse thymocyte tissue lysate
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable