Key Documents
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
narrow-mouth
조인트
Joints neck (33)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
깊이
19.5 cm
듀어(Dewar) I.D.
6.1 cm
용량
440 mL
경부 I.D.
3.3 cm
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC