주요 문서
Z320285
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
동의어(들):
QR28/11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
특징
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
제조업체/상표
Quickfit
재고 정보
not available in USA and Canada
피팅
28 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)