문서
Z231916
Duran® beakers
capacity 3,000 mL, low form
동의어(들):
211066807
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
특징
graduations
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
높이 × O.D.
210 mm × 152 mm
용량
3,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences