Key Documents
Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
특징
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8086-08
너비 × 길이
23 mm × 113 mm