주요 문서
WHAMUPMCBT8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
특징
Multicompressor tray
제조업체/상표
Whatman MUPMCBT8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single 8 position blue tray to be used with Plastic MUP
특징 및 장점
  • Designed for the new Whatman Mini-UniPrep8-vial Multicompressor
  • Holds eight Mini-UniPrepstandard plastic filter vials for simultaneous processing
  • Get a spare tray for added convenience
법적 정보
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)