주요 문서
TEM-74357
Sigma-Aldrich
Copper Tomography Grid R14C2
pack of 50 ×
동의어(들):
Copper Tomography Grid, 300 mesh, 50pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 50 ×
일반 설명
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)