Key Documents
T181048
(E)-BUT-2-ENE-2,3-DIYLDIBENZENE AND (Z)-BUT-2-ENE-2,3-DIYLDIBENZENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H32
Molecular Weight:
416.612
MDL number:
기타 정보