Key Documents
T150177
DIETHYL 2,6-DIMETHYL-4-(3-NITROPHENYL)-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H22N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
374.397
MDL number:
기타 정보