Key Documents
T137073
5-(4'-(BROMOMETHYL)(1,1'-BIPHENYL)-2-YL)-1-TRITYL-1H-TETRAAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H25BrN4
CAS Number:
Molecular Weight:
557.498
MDL number:
기타 정보