Key Documents
T121096
4-AMINO-N-(4-METHYL-6-(2-PYRIDINYL)-2-PYRIMIDINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15N5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
341.394
MDL number:
기타 정보