Key Documents
S983071
(2-HYDROXY-3-(OCTADECYLTHIO)PROPYL)TRIMETHYLAMMONIUM TOSYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H59NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
573.948
MDL number:
기타 정보