Key Documents
S928798
2-(4-METHOXYPHENYL)-DL-GLYCINE TERT-BUTYL ESTER P-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H27NO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
409.505
MDL number:
기타 정보