Key Documents
S876127
DIGLYCOLIC BIS((4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H30N4O7
CAS Number:
Molecular Weight:
486.529
MDL number:
기타 정보