Key Documents
S793108
N,N'-(2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)TRIMETHYLENE)BIS(TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H28Br2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
380.166
MDL number:
기타 정보