Key Documents
S533734
3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE N,N-HEXAMETHYLENEHYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
292.381
MDL number:
기타 정보