Key Documents
S533181
1-(ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-META-TOLYLIMINOMETHYL)-2-NAPHTHOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H12F3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
315.298
MDL number:
기타 정보