Key Documents
S508128
1,3-BIS-(ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHAPR,ALPHAPR,ALPHAPR-HEXAFLUORO-3,5-XYLYL)-UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H8F12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
484.247
MDL number:
기타 정보