Key Documents
S507806
4-(HEXADECYLSULFONYL)-BENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H37NaO5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
468.655
MDL number:
기타 정보