Key Documents
S432202
DL-4-DIMETHYLAMINO-1,2-DIPHENYL-3-METHYL-2-BUTANOL HCL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H26ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
319.878
MDL number:
기타 정보