Key Documents
S242764
9-{[3-(9H-CARBAZOL-9-YLMETHYLENE)-2,4-DIPHENYLCYCLOBUTYLIDENE]METHYL}-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C42H30N2
CAS Number:
Molecular Weight:
562.721
MDL number:
기타 정보