Key Documents
S169994
HEXAHYDRO-5,8,11,16,19-PENTAOXA-DIBENZO(A,G)CYCLOPENTADECENE-2,13-DIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H22N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
346.386
MDL number:
기타 정보