Key Documents
R739448
3-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-2-METHYLPROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H24N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
348.452
MDL number:
기타 정보