Key Documents
R635170
5-BENZYL-2(4-CL-PH)-3-(4-F-PH)DIHYDRO-2H-PYRROLO(3,4-D)ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18ClFN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
436.874
MDL number:
기타 정보