Key Documents
PH002179
5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,2-d][1,3]dioxol-6-yl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H26O8S
Molecular Weight:
414.478
MDL number:
기타 정보