Key Documents
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
material
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
설명
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
특징
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340338
온도 측정 범위
0-80 °C
길이 × 직경
120 mm × 12 mm
케이블 크기
1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ORP electrode for lab use.